Documentos Principais
700843
Sigma-Aldrich
(R)-Xyl-SDP
Sinônimo(s):
(R)-(+)-7,7′-Bis[di(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-1,1′-spirobiindane, (R)-(+)-7,7′-Bis[di(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-2,2′,3,3′-tetrahydro-1,1′-spirobiindene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C49H50P2
Número CAS:
Peso molecular:
700.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D +64.0, c = 1 in chloroform
adequação da reação
reagent type: ligand
pf
>300 °C
grupo funcional
phosphine
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C49H50P2/c1-31-19-32(2)24-41(23-31)50(42-25-33(3)20-34(4)26-42)45-13-9-11-39-15-17-49(47(39)45)18-16-40-12-10-14-46(48(40)49)51(43-27-35(5)21-36(6)28-43)44-29-37(7)22-38(8)30-44/h9-14,19-30H,15-18H2,1-8H3
chave InChI
AZSBNBQMIMQOPG-UHFFFAOYSA-N
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)