Documentos Principais
904554
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rC(ac)-3-15N phosphoramidite
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Sinônimo(s):
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-cytidine-3-15N, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C47H6415NN4O9PSi
Peso molecular:
903.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C(C)(C)C)(C)O[C@@H]1[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=C(OC)C=C4)O[C@H]1N5C([15N]=C(NC(C)=O)C=C5)=O
InChI
1S/C47H64N5O9PSi/c1-32(2)52(33(3)4)62(58-30-16-28-48)60-42-40(59-44(43(42)61-63(11,12)46(6,7)8)51-29-27-41(49-34(5)53)50-45(51)54)31-57-47(35-17-14-13-15-18-35,36-19-23-38(55-9)24-20-36)37-21-25-39(56-10)26-22-37/h13-15,17-27,29,32-33,40,42-44H,16,30-31H2
chave InChI
QKWKXYVKGFKODW-FYANLFODSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)