901708
Thiol-poly(ethylene glycol)-b-poly(ε-caprolactone)
PEG average Mn 5000, PCL average Mn 5000
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder or solid
peso molecular
PCL average Mn 5000
PEG average Mn 5000
cor
white to off-white
PDI
≤1.3 (By GPC)
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.