911399
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 2,000, PLGA average Mn 10,000, lactide:glycolide 80:20
Sinônimo(s):
PEG-PLGA, PEG2K-PLGA10K, mPEG-b-PLGA
Formulário
powder or chunks
proporção de alimentação
lactide:glycolide 80:20
peso molecular
PEG average Mn 2,000 (by NMR)
PLGA average Mn 10,000 (by NMR)
cor
off-white to faint brown
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)