900953
3TPYMB
sublimed
Sinônimo(s):
3,3′,3′′-[Borylidynetris(2,4,6-trimethyl-3,1-phenylene)]tris[pyridine], Tri[3-(3-pyridyl)mesityl]borane, Tris(2,4,6-trimethyl-3-(pyridin-3-yl)phenyl)borane
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
B(c5c(c(c(cc5C)C)c6cnccc6)C)(c3c(c(c(cc3C)C)c4cnccc4)C)c1c(c(c(cc1C)C)c2cnccc2)C
InChI
1S/C42H42BN3/c1-25-19-28(4)40(31(7)37(25)34-13-10-16-44-22-34)43(41-29(5)20-26(2)38(32(41)8)35-14-11-17-45-23-35)42-30(6)21-27(3)39(33(42)9)36-15-12-18-46-24-36/h10-24H,1-9H3
chave InChI
RFDGVZHLJCKEPT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.