Key Documents
900182
Sigma-Aldrich
Tetrahydrocortisol-2,2,3,4,4-d5
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21D5H29O5
Peso molecular:
371.52
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
formato
neat
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
−20°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)