Key Documents
86341
Sigma-Aldrich
TentaGel HL-PHB
extent of labeling: ~0.35 mmol/g loading
Sinônimo(s):
O-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]polyethyleneglycol polymer-bound
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
powder
Extensão da rotulagem
~0.35 mmol/g loading
tamanho de partícula
~75 μm
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)