Documentos Principais
809640
Sigma-Aldrich
Dehydroepiandrosterone-2,2,3,4,4-d5
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Sinônimo(s):
DHEA-2,2,3,4,4-d5
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19D5H23O2
Número CAS:
Peso molecular:
293.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCC2C3CC=C4C([2H])([2H])[C@@]([2H])(O)C([2H])([2H])C[C@]4(C)C3CC[C@@]21C
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14?,15?,16?,18-,19-/m0/s1/i7D2,11D2,13D
chave InChI
FMGSKLZLMKYGDP-WJKQEKIRSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Saé Muñiz-Hernández et al.
Microorganisms, 9(3) (2021-04-04)
Toxoplasmosis is a zoonotic disease caused by the apicomplexa protozoan parasite Toxoplasma gondii. This disease is a health burden, mainly in pregnant women and immunocompromised individuals. Dehydroepiandrosterone (DHEA) has proved to be an important molecule that could drive resistance against