Documentos Principais
799157
Sigma-Aldrich
2-Bromoquinoline-d6
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9D6BrN
Peso molecular:
214.09
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1=C([2H])C(Br)=NC2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C21
InChI
1S/C9H6BrN/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
chave InChI
QKJAZPHKNWSXDF-MZWXYZOWSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)