Documentos Principais
586307
Sigma-Aldrich
Ethylamine-15N
98 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH215NH2
Número CAS:
Peso molecular:
46.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
p.e.
16.6 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC[15NH2]
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3/i3+1
chave InChI
QUSNBJAOOMFDIB-LBPDFUHNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)