Documentos Principais
604097
Sigma-Aldrich
Chloroacetyl chloride-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
Cl13CH2COCl
Peso molecular:
113.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
p.e.
105-106 °C (lit.)
pf
-22 °C (lit.)
densidade
1.430 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Cl[13CH2]C(Cl)=O
InChI
1S/C2H2Cl2O/c3-1-2(4)5/h1H2/i1+1
chave InChI
VGCXGMAHQTYDJK-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Lungs
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)