Documentos Principais
768502
Sigma-Aldrich
2-Bromopyridine-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5D4BrN
Peso molecular:
162.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
forma
liquid
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1=NC(Br)=C([2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C5H4BrN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
chave InChI
IMRWILPUOVGIMU-RHQRLBAQSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90.6 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)