Documentos Principais
798835
Sigma-Aldrich
[Ru(phd)3](PF6)2
Sinônimo(s):
Tris(1,10-phenanthroline-5,6-dione)ruthenium(II) bis(hexafluorophosphate)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H18F12N6O6P2Ru
Número CAS:
Peso molecular:
1021.56
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.O=C1C2=C(C3=NC=CC=C3C1=O)N=CC=C2.O=C4C(C=CC=N5)=C5C6=C(C4=O)C=CC=N6.O=C7C8=CC=CN=C8C9=C(C7=O)C=CC=N9.[Ru+2]
InChI
1S/3C12H6N2O2.2F6P.Ru/c3*15-11-7-3-1-5-13-9(7)10-8(12(11)16)4-2-6-14-10;2*1-7(2,3,4,5)6;/h3*1-6H;;;/q;;;2*-1;+2
chave InChI
LGAOGZFZNIEFHF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
In combination with Co(salophen), (Aldrich 345652), [Ru(phd)3](PF6)2 is utilized in the aerobic oxidation of tetrahydroquinolines at room temperature to form quinolines. Unlike previous catalyst systems, the reported application is highly efficient under the presence of atmospheric oxygen.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)