798746
Exo-4-anisole Kwon [2.2.1] bicyclic phosphine
Sinônimo(s):
Exo-4-Methoxyphenyl Kwon [2.2.1] Bicyclic Phosphine, (1S,4S,5R)-5-(4-methoxyphenyl)-2-tosyl-2-aza-5-phosphabicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
pf
85-90 °C
grupo funcional
phosphine
sulfonamide
cadeia de caracteres SMILES
O=S(N1C[C@@]2([H])[P@](C3=CC=C(OC)C=C3)C[C@]1([H])C2)(C4=CC=C(C)C=C4)=O
InChI
1S/C19H22NO3PS/c1-14-3-9-19(10-4-14)25(21,22)20-12-18-11-15(20)13-24(18)17-7-5-16(23-2)6-8-17/h3-10,15,18H,11-13H2,1-2H3/t15-,18-,24?/m0/s1
chave InChI
RMFZMNUGIFSNIE-YPAHSFBSSA-N
Outras notas
Technology Spotlight- Kwon Phosphines: P-Chiral Monodentate Phosphines from Hydroxyproline
Aldrichimica Acta Review- Nucleophilic Chiral Phosphines: Powerful and Versatile Catalysts for Asymmetric Annulations
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Chiral phosphines have been the staple ligands for asymmetric transition metal catalysis and more recently operate as catalysts in organic phosphinocatalysis.