798436
Endo-1-Naphthyl Kwon [2.2.1] Bicyclic Phosphine
Sinônimo(s):
(1S,4S,5S)-5-(naphthalen-1-yl)-2-tosyl-2-aza-5-phosphabicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
condição de armazenamento
under inert gas
grupo funcional
phosphine
sulfonamide
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(N1C[C@H]2[P@@](C3=CC=CC4=C3C=CC=C4)C[C@@H]1C2)(C5=CC=C(C)C=C5)=O
InChI
1S/C22H22NO2PS/c1-16-9-11-20(12-10-16)27(24,25)23-14-19-13-18(23)15-26(19)22-8-4-6-17-5-2-3-7-21(17)22/h2-12,18-19H,13-15H2,1H3
chave InChI
RGHUOMJULXTHPX-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Technology Spotlight- Kwon Phosphines: P-Chiral Monodentate Phosphines from Hydroxyproline
Aldrichimica Acta Review- Nucleophilic Chiral Phosphines: Powerful and Versatile Catalysts for Asymmetric Annulations
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Chiral phosphines have been the staple ligands for asymmetric transition metal catalysis and more recently operate as catalysts in organic phosphinocatalysis.