798347
Exo-2-Naphthyl Kwon [2.2.1] Bicyclic Phosphine
Sinônimo(s):
(1S,4S,5R)-5-(naphthalen-2-yl)-2-tosyl-2-aza-5-phosphabicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
pf
153-158 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(N1C[C@H]2[P@](C3=CC=C4C(C=CC=C4)=C3)C[C@@H]1C2)(C5=CC=C(C)C=C5)=O
InChI
1S/C22H22NO2PS/c1-16-6-10-22(11-7-16)27(24,25)23-14-21-13-19(23)15-26(21)20-9-8-17-4-2-3-5-18(17)12-20/h2-12,19,21H,13-15H2,1H3
chave InChI
SJQXCVUHXMHJMD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Outras notas
Technology Spotlight- Kwon Phosphines: P-Chiral Monodentate Phosphines from Hydroxyproline
Aldrichimica Acta Review- Nucleophilic Chiral Phosphines: Powerful and Versatile Catalysts for Asymmetric Annulations
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Chiral phosphines have been the staple ligands for asymmetric transition metal catalysis and more recently operate as catalysts in organic phosphinocatalysis.