798363
Endo-Phenyl Kwon [2.2.1] Bicyclic Phosphine
95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(1S,4S,5S)-5-(phenyl)-2-tosyl-2-aza-5-phosphabicyclo[2.2.1]heptane
Ensaio
95% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
under inert gas
pf
96-101 °C
grupo funcional
phosphine
sulfonamide
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(N1C[C@@]2([H])[P@@](C3=CC=CC=C3)C[C@]1([H])C2)(C4=CC=C(C)C=C4)=O
InChI
1S/C18H20NO2PS/c1-14-7-9-18(10-8-14)23(20,21)19-12-17-11-15(19)13-22(17)16-5-3-2-4-6-16/h2-10,15,17H,11-13H2,1H3/t15-,17-,22?/m0/s1
chave InChI
BWXYDSDVFPJTFY-TWMUNHRGSA-N
Outras notas
Technology Spotlight- Kwon Phosphines: P-Chiral Monodentate Phosphines from Hydroxyproline
Aldrichimica Acta Review- Nucleophilic Chiral Phosphines: Powerful and Versatile Catalysts for Asymmetric Annulations
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Chiral phosphines have been the staple ligands for asymmetric transition metal catalysis and more recently operate as catalysts in organic phosphinocatalysis.