Documentos Principais
798568
Sigma-Aldrich
Formiato de amônio
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, reagent grade, 97%
Sinônimo(s):
Ácido fórmico
About This Item
Fórmula linear:
HCO2NH4
Número CAS:
Peso molecular:
63.06
Beilstein:
3625095
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
anhydrous
reagent grade
Nível de qualidade
linha de produto
Redi-Dri
Ensaio
97%
Formulário
crystals
pf
119-121 °C (lit.)
densidade
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
chave InChI
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ammonium formate is the ammonium salt of formic acid. For secondary amines and anilines, ammonium formate is a relatively effective N-formylating agent.
Aplicação
Ammonium formate is used to develop the proton-conducting CMC-AFT (carboxymethyl cellulose - ammonium formate) biopolymer electrolytes system.
Informações legais
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.