Documentos Principais
796808
Sigma-Aldrich
L-Lactic acid-2-13C
greener alternative
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
About This Item
Fórmula linear:
CH313CH(OH)CO2H
Peso molecular:
91.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Formulário
solid
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
categoria alternativa mais ecológica
alteração de massa
M+1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[13C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i2+1
chave InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-JACJRKFSSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses”, “Design for Energy Efficiency” and “Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention”. Click here to view its DOZN scorecard.
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Lactic acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1215
Lactic acid
Lactic acid 85%, FCC
Sigma-Aldrich
W261106
Lactic acid