Documentos Principais
794503
Sigma-Aldrich
Ritter Trifluoroiodomethane-DMSO Reagent
Sinônimo(s):
2DMSO-CF3I, DMSO-trifluoromethyl iodide adduct
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H12F3IO2S2
Peso molecular:
352.18
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n/D 1.466
densidade
1.529 at 25 °C
grupo funcional
fluoro
iodo
sulfoxide
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)I.CS(C)=O.CS(C)=O
InChI
1S/2C2H6OS.CF3I/c2*1-4(2)3;2-1(3,4)5/h2*1-2H3;
chave InChI
MMNWUCHAIFIKKV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Product is a more convenient, liquified version of trifluoroiodomethane, which can be utilized in photocatalytic and electrophilic pentafluoroethylation of olefins and heteroatoms respectively.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
214.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
101.11 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)