791415
K19 Dye
85% (HPLC)
Sinônimo(s):
Greatcell Solar®, K 19 sensitizer, Ru(4,4-dicarboxylic acid-2,2′-bipyridine)(4,4′-bis(p-hexyloxystyryl)-2,2-bipyridine)(NCS)2
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
85% (HPLC)
forma
powder (black)
pf
>300 °C
λmax
536, 357, 311 nm at 0.02 mM in DMF (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(C1=CC(C2=CC(C(O)=O)=CC=N2)=NC=C1)=O.S=C=N[Ru]N=C=S.CCCCCCOC(C=C3)=CC=C3/C=C/C4=CC=NC(C5=NC=CC(/C=C/C6=CC=C(OCCCCCC)C=C6)=C5)=C4
InChI
1S/C38H44N2O2.C12H8N2O4.2CNS.Ru/c1-3-5-7-9-27-41-35-19-15-31(16-20-35)11-13-33-23-25-39-37(29-33)38-30-34(24-26-40-38)14-12-32-17-21-36(22-18-32)42-28-10-8-6-4-2;15-11(16)7-1-3-13-9(5-7)10-6-8(12(17)18)2-4-14-10;2*2-1-3;/h11-26,29-30H,3-10,27-28H2,1-2H3;1-6H,(H,15,16)(H,17,18);;;/q;;2*-1;+2/b13-11+,14-12+;;;;
chave InChI
HBARXZGSEMEPLK-BPSJQPAOSA-N
Descrição geral
Aplicação
Informações legais
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm