Documentos Principais
778176
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-Asp-Glu-OH-15N2
98 atom % 15N, 95% (CP)
Sinônimo(s):
Spaglumic acid-15N2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H1615N2O8
Peso molecular:
306.24
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensaio
95% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
protein expression: suitable
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC([15NH][C@@H](CC(O)=O)C([15NH][C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)=O
InChI
1S/C11H16N2O8/c1-5(14)12-7(4-9(17)18)10(19)13-6(11(20)21)2-3-8(15)16/h6-7H,2-4H2,1H3,(H,12,14)(H,13,19)(H,15,16)(H,17,18)(H,20,21)/t6-,7-/m0/s1/i12+1,13+1
chave InChI
OPVPGKGADVGKTG-VRXKZSBSSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)