P9003
Poly-DL-alanine
mol wt 1,000-5,000
Sinônimo(s):
Alanine homopolymer
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
peso molecular
1,000-5,000
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
chave InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Separation of null
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.