777293
2-{[7-(5-N,N-Ditolylaminothiophen-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl]methylene}malononitrile
99% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[[7-[5-[Bis(4-methylphenyl)amino]-2-thienyl]-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl]methylene]propanedinitrile, DTDCTB
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99% (HPLC)
Formulário
powder
pf
230-235 °C
temperatura de transição
Tm 233 °C
λmax
662-664 nm in dichloromethane
cadeia de caracteres SMILES
CC(C=C1)=CC=C1N(C2=CC=C(C)C=C2)C3=CC=C(C4=CC=C(C=C(C#N)C#N)C5=NSN=C54)S3
InChI
1S/C28H19N5S2/c1-18-3-8-22(9-4-18)33(23-10-5-19(2)6-11-23)26-14-13-25(34-26)24-12-7-21(15-20(16-29)17-30)27-28(24)32-35-31-27/h3-15H,1-2H3
chave InChI
BCJCBXQJAANTJL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
MoO3 (30nm) / DTDCTB (7nm) / DTDCTB:C60/C70 (40nm) / C60/C70 (7nm) / BCP (10nm) / Ag
Device performance:
- JSC = 14.68 mA/cm2
- VOC = 0.8 V
- FF = 0.5
- PCE = 5.81%
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)