594687
α-Sexithiophene
Sinônimo(s):
6T, Sexithiophene
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
pf
290 °C (dec.) (lit.)
Energia orbital
HOMO 5.3 eV (opt)
LUMO 3.1 eV (opt)
Desempenho do dispositivo OPV
ITO/6T/C60/BCP/Mg:Ag
ITO/6T/C70/BCP/Mg:Ag
ITO/6T:C70 (1:5)/BCP/Mg:Ag
propriedades semicondutoras
P-type (mobility=0.075 cm2/V·s)
cadeia de caracteres SMILES
c1csc(c1)-c2ccc(s2)-c3ccc(s3)-c4ccc(s4)-c5ccc(s5)-c6cccs6
InChI
1S/C24H14S6/c1-3-15(25-13-1)17-5-7-19(27-17)21-9-11-23(29-21)24-12-10-22(30-24)20-8-6-18(28-20)16-4-2-14-26-16/h1-14H
chave InChI
KUJYDIFFRDAYDH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CA1(759) , CA2(760) , CCR1(1230) , CD80(941) , CTSK(1513) , DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , EDNRA(1909) , F10(2159) , F2(2147) , KDR(3791) , LCK(3932) , LTB4R(1241) , MAPK8(5599) , MAPK9(5601) , MLYCD(23417) , MMP3(4314) , MMP8(4317) , MMP9(4318) , PDGFRA(5156) , PLA2G1B(5319) , PLA2G2A(5320) , TYMS(7298) , UTS2R(2837)
rat ... Adra1a(29412) , Adra1b(24173) , Adra1d(29413) , Ednra(24326) , Ednrb(50672) , Ltb4r(59264)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Self-Assembled Nanodielectrics (SANDs) for Unconventional Electronics
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
Optoelectronic Devices Based on Diketopyrrolopyrrole (DPP)-containing Conjugated Small Molecules