Documentos Principais
776084
Sigma-Aldrich
Histamine-1-13C,1-15N dihydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC4H9N215N · 2HCl
Peso molecular:
186.05
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensaio
95% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2][13CH2]CC1=CNC=N1.Cl.Cl
InChI
1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H/i2+1,6+1;;
chave InChI
PPZMYIBUHIPZOS-FMABXRAFSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)