Documentos Principais
762679
Sigma-Aldrich
2,2′-Dinaphthylamine
95%
Sinônimo(s):
N-2-Naphthalenyl-2-naphthalenamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H15N
Número CAS:
Peso molecular:
269.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
168-173 °C
cadeia de caracteres SMILES
N(c1ccc2ccccc2c1)c3ccc4ccccc4c3
InChI
1S/C20H15N/c1-3-7-17-13-19(11-9-15(17)5-1)21-20-12-10-16-6-2-4-8-18(16)14-20/h1-14,21H
chave InChI
SBMXAWJSNIAHFR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)