Key Documents
668796
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
97%
Sinônimo(s):
(S)-(+)-1-AminoTetralin, (S)-(+)-1-Aminotetraline
About This Item
Fórmula linear:
(C10H11)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
147.22
Beilstein:
2360279
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.565
pb
250 °C
densidade
1.010 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H13N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7,11H2/t10-/m0/s1
chave InChI
JRZGPXSSNPTNMA-JTQLQIEISA-N
Aplicação
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine is a chiral amine that can be used:
  • To prepare a 2-pyridylmethylene-(S)-(+)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine containing pentanuclear trigonal bipyramidal [Co3Fe2] complex, which exhibits electron-transfer-coupled spin transition (ETCST) properties.
  • To prepare imine-substituted thiophene Schiff base compounds.
  • To derivatize macrocyclic diarylheptanoid compounds of biological importance.
Informações legais
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis and antibacterial evaluation of macrocyclic diarylheptanoid derivatives
Lin H, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 26(16), 4070-4076 (2016)