760986
Lithium nickel cobalt oxide
powder, <0.5 μm particle size, >98%
Sinônimo(s):
LNCO, Lithium cobalt nickel oxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
battery grade
Nível de qualidade
Ensaio
>98%
forma
powder
peso molecular
Mw 97.68 g/mol
composição
LiNi0.8Co0.2O2
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tamanho de partícula
<0.5 μm
pf
>1000 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Professor Qiao’s laboratory lays out recent advances in conversion type lithium metal fluoride batteries. This review explores key concepts in developing electrochemically stable microstructures for wide Li-ion insertion channels.
Electrode Materials for Lithium Ion Batteries
Ionic Liquids Based Electrolytes for Rechargeable Batteries