Documentos Principais
75653
Sigma-Aldrich
(1R,5S)-3-Oxabicyclo[3.3.0]oct-6-en-2-one
≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
(3aS,6aR)-3,3a,6,6a-Tetrahydro-1H-cyclopenta[c]furan-2-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
124.14
Beilstein:
4661660
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
liquid
Ensaio:
≥95.0% (GC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D 53±2°, c = 0.5% in methanol
grupo funcional
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12COC(=O)[C@]1([H])CC=C2
InChI
1S/C7H8O2/c8-7-6-3-1-2-5(6)4-9-7/h1-2,5-6H,3-4H2/t5-,6-/m1/s1
chave InChI
XYRFGFRTVXZAIU-PHDIDXHHSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Outras notas
Chiral building block; e.g. for pheromone synthesis
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J. Lebreton et al.
Tetrahedron, 53, 145-145 (1997)