Key Documents
553727
Sigma-Aldrich
3-Oxaspiro[5,5]undecane-2,4-dione
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
182.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
solid
pf
67-70 °C (lit.)
grupo funcional
anhydride
ester
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CC2(CCCCC2)CC(=O)O1
InChI
1S/C10H14O3/c11-8-6-10(7-9(12)13-8)4-2-1-3-5-10/h1-7H2
chave InChI
XNDSIASQMRYFSW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Oxaspiro[5,5]undecane-2,4-dione may be used to synthesize [1-(2-{[4-chloro-2-(methoxycarbonyl)phenyl]amino}-2-oxoethyl)cyclohexyl]acetic acid.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Nagahisa Yamaoka et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 59(2), 215-224 (2011-02-08)
Novel anthranilic acid derivatives having substituted N-acyl side chains were designed and synthesized for evaluation as plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) inhibitors. Compounds with a 4-diphenylmethyl-1-piperazinyl moiety on the acyl side chains in general exhibited potent in vitro PAI-1 inhibitory activity