Documentos Principais
553735
Sigma-Aldrich
1,1-Cyclohexanediacetic acid monoamide
97%
Sinônimo(s):
1-(2-Amino-2-oxoethyl)cyclohexaneacetic acid, 1-[(Aminocarbonyl)methyl]cyclohexaneacetic acid, 3,3-Pentamethyleneglutaramic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H17NO3
Número CAS:
Peso molecular:
199.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
141-146 °C (lit.)
grupo funcional
amide
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)CC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C10H17NO3/c11-8(12)6-10(7-9(13)14)4-2-1-3-5-10/h1-7H2,(H2,11,12)(H,13,14)
chave InChI
QJGSJXLCJRXTRY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1,1-Cyclohexanediacetic acid monoamide, also known as gabapentin amide, has neurological properties. It is an important intermediate formed during the synthesis of a potential antiepileptic drug, gabapentin.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
High-efficiency aminocarbonylation by introducing CO to a pressurized continuous flow reactor.
Csajagi C, et al.
Organic Letters, 10(8), 1589-1589 (2008)
Development and Validation of 1, 1-Cyclohexanediacetic Acid Monoamide by using Spectrophotometry
Haque SM and Shanker P.
Residue Reviews, 5(2), 11-17 (2014)