Documentos Principais
182532
Sigma-Aldrich
Poly(vinylbenzyl chloride), 60/40 mixture of 3- and 4-isomers
average Mn ~55,000, average Mw ~100,000 by GPC/MALLS, powder
Sinônimo(s):
PVBC
About This Item
Fórmula linear:
[CH2CH(C6H4CH2Cl)]n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
peso molecular
average Mn ~55,000
average Mw ~100,000 by GPC/MALLS
cadeia de caracteres SMILES
ClCc1ccc(C=C)cc1.ClCc2cccc(C=C)c2
InChI
1S/C27H29Cl3/c1-20(25-11-7-23(18-29)8-12-25)16-27(26-13-9-24(19-30)10-14-26)15-6-21-2-4-22(17-28)5-3-21/h2-5,7-14,20,27H,6,15-19H2,1H3
chave InChI
QBVHDIKGDQTDMC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Poly(vinyl benzyl chloride) can be used:
  • As a precursor to fabricate alkaline anion exchange membrane water electrolyzers(AAEMWE).
  • As a hydroxide conducting polymer to prepare anion exchange membranesfor fuel cells.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)