754943
Molybdenumhexacarbonyl
packaged for use in deposition systems
Sinônimo(s):
Hexacarbonylmolybdenum(0)
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
9.1 (vs air)
Ensaio
99.9% (trace metals analysis)
Formulário
solid
adequação da reação
core: molybdenum
p.e.
156 °C (lit.)
pf
150 °C (dec.) (lit.)
densidade
1.96 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.Mo/c6*1-2;
chave InChI
KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)