Documentos Principais
8.00396
Sigma-Aldrich
Hexacarbonylmolybdenum
for synthesis
Sinônimo(s):
Hexacarbonylmolybdenum, Molybdenum carbonyl
About This Item
Fórmula linear:
Mo(CO)6
Número CAS:
Peso molecular:
264.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161603
Número do índice EC:
237-713-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.13 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
powder
pf
147-152 °C (decomposition)
densidade
1.96 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/6CO.Mo/c6*1-2;
chave InChI
KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (Mo(CO)₆): ≥ 99.0 %
Assay (Cr(CO)₆): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3