Merck
Molybdenumhexacarbonyl ≥99.9% trace metals basis
Molybdenumhexacarbonyl
Molybdenumhexacarbonyl ≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Hexacarbonylmolybdenum(0)
Fórmula linear:
Mo(CO)6
Número CAS:
Peso molecular:
264.00
Número CE:
Products
Marca
Ponto de ebulição (ºC)
Peso da fórmula
Ponto de fusão (ºC)
Pureza
Nível de qualidade
Tipo de reagente
Núcleo