Documentos Principais
754587
Sigma-Aldrich
cis-Vaccenic acid-1,2,3,9,10-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
cis-11-Octadecenoic acid-1,2,3,9,10-13C5
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5CH=CH(13CH2)2(CH2)5(13CH2)213COOH
Peso molecular:
287.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
liquid
p.e.
150 °C (lit.)
pf
14-15 °C (lit.)
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+5
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13C]([13CH2][13CH2]CCCCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCC)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7-/i9+1,10+1,16+1,17+1,18+1
chave InChI
UWHZIFQPPBDJPM-HQBGPHGMSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)