Key Documents
729043
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,4-dinitrobenzene-d3
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
BrC6D3(NO2)2
Número CAS:
Peso molecular:
250.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
forma
solid
pf
71-73 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1Br)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3BrN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H/i1D,2D,3D
chave InChI
PBOPJYORIDJAFE-CBYSEHNBSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.