Documentos Principais
722774
Sigma-Aldrich
trans-9-Hexadecenoic acid-1,2,3,7,8-13C5
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinônimo(s):
Palmitelaidic acid-1,2,3,7,8-13C5
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C5C11H30O2
Número CAS:
Peso molecular:
259.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
95% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC\C=C\[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7+/i9+1,10+1,14+1,15+1,16+1
chave InChI
SECPZKHBENQXJG-JUEUFVFDSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)