densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
40 mmHg ( 30 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
3.5 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.385 (lit.)
n20/D 1.388
p.e.
102-103 °C (lit.)
densidade
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)OC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
53.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
11.67 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
gc-analysis-of-a-37-component-fame-mix-g004278
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax® (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis