748285
3-(Aminomethyl)-1-methylindole
96%
Sinônimo(s):
(1-Methyl-1H-indo-3-yl)methanamine
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.617
densidade
1.098 at 25 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
Cn1cc(CN)c2ccccc12
InChI
1S/C10H12N2/c1-12-7-8(6-11)9-4-2-3-5-10(9)12/h2-5,7H,6,11H2,1H3
chave InChI
NOFZMDGMQKRLIV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)