Documentos Principais
754366
Sigma-Aldrich
6-(Aminomethyl)indole
97%
Sinônimo(s):
(1H-Indol-6-yl)methylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10N2
Número CAS:
Peso molecular:
146.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
135-140 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
NCc1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C9H10N2/c10-6-7-1-2-8-3-4-11-9(8)5-7/h1-5,11H,6,10H2
chave InChI
FURRUNQWZZOXOT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)