Documentos Principais
444217
Sigma-Aldrich
MMP-3, Catalytic Domain, Human, Recombinant, E. coli
Sinônimo(s):
Matrix Metalloproteinase 3, Stromelysin-1, Catalytic Domain
About This Item
Número da licença da enzima:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
atividade específica
≥1250 mU/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
atividade externa
other MMP activity, none detected
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Note: 1 mU = 1 milliunit.
Recombinant, human MMP-3 catalytic domain expressed in E. coli.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Definição da unidade
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 µmol MCA-Arg-Pro-Lys-Pro-Val-Glu-Nva-Trp-Arg-Lys(DNP)-NH₂ per min at 37°C, pH 7.0.
forma física
In 50 mM Tris-HCl, 10 mM CaCl₂, 1 µM ZnCl₂, 0.05% NaN₃, pH 7.5.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Outras notas
Nagase, H., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 20952.
Wilhelm, S.M., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 21906.
Ye, Q.Z., et al. 1992. Biochemistry 31, 11231.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Lise Boon et al.
The FEBS journal, 286(5), 930-945 (2018-11-14)
Matrix metalloproteinases (MMPs) are secreted as proenzymes, containing propeptides that interact with the catalytic zinc, thereby controlling MMP activation. The MMP-9 propeptide is unique in the MMP family because of its post-translational modification with an N-linked oligosaccharide. ProMMP-9 activation by