515574
Isoindoline
97%
Sinônimo(s):
1,3-Dihydro-2H-isoindole, 1,3-Dihydroisoindole, 2,3-Dihydro-1H-isoindole, 2-Azaindan
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.57 (lit.)
pb
221 °C (lit.)
pf
17 °C (lit.)
densidade
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1NCc2ccccc12
InChI
1S/C8H9N/c1-2-4-8-6-9-5-7(8)3-1/h1-4,9H,5-6H2
chave InChI
GWVMLCQWXVFZCN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter