510866
Poly(3-dodecylthiophene-2,5-diyl)
regiorandom
Sinônimo(s):
P3DDT
About This Item
Produtos recomendados
peso molecular
average Mn 30,000
average Mw 70,000
solubilidade
chloroform, methylene chloride, toluene, and THF: soluble
fluorescência
λex 416 nm; λem 545 nm in chloroform
Desempenho do dispositivo OPV
ITO/PEDOT:PSS/P3DDT/PC61BM (1:3)/LiF/Al
Descrição geral
Aplicação
Rechargeable battery electrodes, electrochromic devices, chemical and optical sensors, light-emitting diodes, microelectrical amplifiers, field-effect transistors and non-linear optical materials.
Embalagem
Informações legais
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Polymer Semiconductors for Intrinsically Stretchable Organic Transistors