450650
Poly(3-dodecylthiophene-2,5-diyl)
regioregular, average Mw ~60,000
Sinônimo(s):
P3DDT
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
peso molecular
average Mw ~60,000
solubilidade
chloroform: soluble
fluorescência
λex 442 nm; λem 568 nm in chloroform
Desempenho do dispositivo OPV
ITO/PEDOT:PSS/P3DDT/PC61BM (1:3)/LiF/Al
propriedades semicondutoras
P-type (mobility=1E-4-1E-1 cm2/V·s)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Forms a shiny red-purple film.
Aplicação
Rechargeable battery electrodes, electrochromic devices, chemical and optical sensors, light-emitting diodes, microelectrical amplifiers, field-effect transistors and non-linear optical materials.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Polymer-based Materials for Printed Electronics: Enabling High Efficiency Solar Power and Lighting
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Polymer Semiconductors for Intrinsically Stretchable Organic Transistors
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
450650-1G | 4061826239575 |