Documentos Principais
74242
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dap(Z)-OH
≥95.0%
Sinônimo(s):
Nα-Fmoc-Nβ-Z-L-2,3-diaminopropionic acid, Fmoc-3-(Z-amino)-L-alanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H24N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
460.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](CNC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C26H24N2O6/c29-24(30)23(14-27-25(31)33-15-17-8-2-1-3-9-17)28-26(32)34-16-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23H,14-16H2,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t23-/m0/s1
chave InChI
CDAHZCMBWKGJEC-QHCPKHFHSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)