741604
N,N-Diisopropyl-13C6-ethylamine
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
DIPEA-(diisopropyl-13C6)-amine, Ethyl(diisopropyl-13C6)-amine, Hunig′s base-(diisopropyl-13C6), N-Ethyl(diisopropyl-13C6)-amine
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
forma
liquid
pb
127 °C (lit.)
pf
<-50 °C (lit.)
densidade
0.776 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
CCN([13CH]([13CH3])[13CH3])[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,7+1,8+1
chave InChI
JGFZNNIVVJXRND-CLQMYPOBSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10.6 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)