496219
N,N-Diisopropylethylamine
99.5%, biotech. grade
Sinônimo(s):
N-Ethyldiisopropylamine, DIPEA, Ethyldiisopropylamine, ‘Hünig’s base’
About This Item
Produtos recomendados
grau
biotech. grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
31 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
99.5%
Formulário
liquid
Impurezas
<0.050% water
cor
APHA: <20
índice de refração
n20/D 1.414 (lit.)
pH
12.3 (20 °C)
p.e.
127 °C (lit.)
pf
<−50 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 4.01 g/L at 20 °C
densidade
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
chave InChI
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- In the palladium (0)-catalyzed alkoxy carbonylation of allyl phosphates and acetate.
- In the selective enolate formation along with boryl triflates.
- In the C–N coupling of aryl halides with nitroarenes in the presence of nickel catalyst.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?