Documentos Principais
739006
Sigma-Aldrich
(2-Bromophenyl)dicyclohexylphosphine
97%
Sinônimo(s):
2-Bromo-dicyclohexylphenylphosphine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H26BrP
Número CAS:
Peso molecular:
353.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
76-79 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccccc1P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/C18H26BrP/c19-17-13-7-8-14-18(17)20(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h7-8,13-16H,1-6,9-12H2
chave InChI
QFPIIICNJHDAKC-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)